Learn More
Brady™ Étiquettes en vinyle toutes saisons pour étiqueteuses M710 et BMP71
Code produit. p-7251004
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Brun clair
Jaune
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17839194
Marque: Brady™ 173205
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Étiquettes en vinyle toutes saisons pour étiqueteuses M710 et BMP71
  • Ce vinyle durable à faible rétreint avec adhésif ultra-puissant est idéal pour l'étiquetage des tuyauteries, des équipements, des étagères et de pratiquement toute autre surface industrielle.
  • Consommables extrêmement flexibles avec adhésif puissant et permanent pour les surfaces rugueuses, très texturées, sales et difficiles, notamment à l'extérieur
  • S'adaptent et adhèrent aux surfaces difficiles, telles que les parpaings peints, le bois peint, le plastique texturé, les tuyauteries revêtues de pare-vapeur et les boîtiers moulés par injection
  • Résistent à l'exposition aux produits chimiques, aux graisses, aux huiles, au brouillard salin, aux nettoyants, aux détergents et à la crasse industrielle
  • Résistance en extérieur de 8 à 10 ans en moyenne à des températures comprises entre -40 et 82°C (-40 et 180°F) et application à des températures aussi basses que -18°C (0°F)
  • Les consommables Brady Authentic fonctionneront parfaitement avec les étiqueteuses Brady. Elle garantissent ainsi une communication optimisée entre l'étiqueteuse et les consommables, une interaction transparente avec les applications mobiles, ainsi que des performances et une fiabilité améliorées.
  • Un ruban encreur est nécessaire pour pouvoir imprimer ces consommables. Utilisez la référence M7-R10000 ou M7-R6000.
Spécification
Certifications/Conformité ASTM D 2979, ASTM D 523
Type d’adhésif Permanent Acrylic
Revêtement None
Couleur Blanc
Finition Gloss
Format Label
Matériau Vinyl
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Outdoor Labels
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Component and Equipment Labeling, Electrical Labeling, Facility Identification, Floor Marking, Laboratory Labeling, Lean and 5S Labeling, Pipe and Valve Marking, Warehouse Marking
À utiliser avec (équipement) Brady™ Printers M710, BMP71
Étiquettes par rangée 1 Label
Température min. de fonctionnement (métrique) -40°C
Quantité 1 Roll
Plage de températures (impériale) -40°F to +180°F
Plage de températures (métrique) -40°C à +82°C
Épaisseur (impériale) 0,004 in
Épaisseur (métrique) 0.102 mm
Dimensions (LxW) 15.24 m x 12.7 mm
Longueur (impériale) 50 ft.
Longueur (métrique) 15.24 m
Largeur (impériale) 0,5 in
Largeur (métrique) 12.7 mm
Largeur (impériale) de la zone imprimable 12.7 mm
Alternate Part Number M7C-500-595-WT