Learn More
Brady™ Étiquettes en vinyle toutes saisons
Créez des étiquettes résistantes aux conditions extérieures difficiles jusqu’à 10 ans grâce à ce consommable en vinyle à faible rétreint (B-595). Imprimez presque partout avec une étiqueteuse Brady portable et durable.
Marque: Brady™ 170842
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Polyvalentes : idéales pour l'étiquetage des tuyauteries, équipements, étagères et autres surfaces industrielles
- Robustes : conçues pour résister à une exposition prolongée aux rayons UV, aux produits chimiques, aux graisses, aux huiles, au brouillard salin, aux nettoyants, aux détergents et à la crasse
- Adhésives : dotées d'un adhésif acrylique puissant et permanent pour une utilisation sur des surfaces lisses, rugueuses, très texturées et sales, particulièrement à basses températures
- Durables : étiquettes résistantes aux intempéries conçues pour durer jusqu'à 10 ans en extérieur
- Certifiées : conformes à la directive RoHS 2011/65/UE (directive déléguée 2015/863)
- Pour connaître les performances et les propriétés spécifiques des consommables, veuillez vous reporter à la fiche technique.
Spécification
Non autoclavable | |
Permanent Acrylic | |
White, Clear | |
Continue | |
Top | |
Labels | |
Component and Equipment Labeling, Electrical Labeling, Facility Identification, Floor Marking, Laboratory Labeling, Lean and 5S Labeling, Pipe and Valve Marking, Warehouse Marking | |
1 Tape/Cartridge | |
0,004 in | |
20 ft. | |
2.54 cm |
RoHS Compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863) | |
None | |
Gloss | |
Vinyl | |
Transfert thermique | |
Non stérile | |
BMP41, BMP51, M511 | |
-40°F to +180°F | |
20 ft. x 1 in. | |
1 in | |
0,5 in |