Learn More
Brady™ Étiquettes en vinyle toutes saisons
Créez des étiquettes résistantes aux conditions extérieures difficiles jusqu’à 10 ans grâce à ce consommable en vinyle à faible rétreint (B-595). Imprimez presque partout avec une étiqueteuse Brady portable et durable.
24.10€ - 64.18€
Spécification
Autoclavable | Not Autoclavable |
---|---|
Certifications/Conformité | RoHS Compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863) |
Type d’adhésif | Permanent Acrylic |
Revêtement | None |
Finition | Gloss |
Code produit | Marque | Couleur | Dimensions (LxW) | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Dimensions (LxW) | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
17881809
|
Brady™
170949 |
Black on White | 25 ft. x 0.25 in. | BMP41, BMP51, M511 |
24.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17851819
|
Brady™
170950 |
Black on Yellow | 25 ft. x 0.25 in. | BMP41, BMP51, M511 |
24.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17941940
|
Brady™
170845 |
White on Red | 25 ft. x 0.375 in. | BMP41, BMP51, M511 |
32.13€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17910770
|
Brady™
170843 |
Black on White | 25 ft. x 0.375 in. | BMP41, BMP51, M511 |
32.13€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17940710
|
Brady™
170844 |
Black on Yellow | 25 ft. x 0.375 in. | BMP41, BMP51, M511 |
32.13€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17961960
|
Brady™
170821 |
White on Black | 25 ft. x 0.5 in. | BMP41, BMP51, M511 |
42.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17910700
|
Brady™
170813 |
White on Blue | 25 ft. x 0.5 in. | BMP41, BMP51, M511 |
42.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17900700
|
Brady™
170814 |
Black, Clear | 20 ft. x 0.5 in. | BMP41, BMP51, M511 |
34.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17970700
|
Brady™
170822 |
White, Clear | 20 ft. x 0.5 in. | BMP41, BMP51, M511 |
34.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17920670
|
Brady™
170815 |
White on Green | 25 ft. x 0.5 in. | BMP41, BMP51, M511 |
42.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17970760
|
Brady™
170816 |
Black on Orange | 25 ft. x 0.5 in. | BMP41, BMP51, M511 |
42.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17930700
|
Brady™
170817 |
White on Red | 25 ft. x 0.5 in. | BMP41, BMP51, M511 |
42.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17950700
|
Brady™
170818 |
Black on White | 25 ft. x 0.5 in. | BMP41, BMP51, M511 |
42.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17920700
|
Brady™
170819 |
Red on White | 25 ft. x 0.5 in. | BMP41, BMP51, M511 |
42.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17940670
|
Brady™
170820 |
Black on Yellow | 25 ft. x 0.5 in. | BMP41, BMP51, M511 |
42.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17941960
|
Brady™
170823 |
White on Black | 25 ft. x 0.75 in. | BMP41, BMP51, M511 |
48.11€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17921960
|
Brady™
170824 |
White on Blue | 25 ft. x 0.75 in. | BMP41, BMP51, M511 |
48.11€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17901940
|
Brady™
170825 |
Black, Clear | 20 ft. x 0.75 in. | BMP41, BMP51, M511 |
39.13€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17971960
|
Brady™
170826 |
White, Clear | 20 ft. x 0.75 in. | BMP41, BMP51, M511 |
39.13€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17931950
|
Brady™
170827 |
White on Green | 25 ft. x 0.75 in. | BMP41, BMP51, M511 |
48.11€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17921950
|
Brady™
170828 |
Black on Orange | 25 ft. x 0.75 in. | BMP41, BMP51, M511 |
48.11€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17941950
|
Brady™
170829 |
White on Red | 25 ft. x 0.75 in. | BMP41, BMP51, M511 |
48.11€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17981950
|
Brady™
170830 |
Black on White | 25 ft. x 0.75 in. | BMP41, BMP51, M511 |
48.11€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17951950
|
Brady™
170831 |
Red on White | 25 ft. x 0.75 in. | BMP41, BMP51, M511 |
48.11€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17951960
|
Brady™
170832 |
Black on Yellow | 25 ft. x 0.75 in. | BMP41, BMP51, M511 |
48.11€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17960670
|
Brady™
170841 |
White on Black | 25 ft. x 1 in. | BMP41, BMP51, M511 |
53.49€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17930670
|
Brady™
170836 |
White on Blue | 25 ft. x 1 in. | BMP41, BMP51, M511 |
53.49€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17910690
|
Brady™
170838 |
Black, Clear | 20 ft. x 1 in. | BMP41, BMP51, M511 |
43.48€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17980700
|
Brady™
170842 |
White, Clear | 20 ft. x 1 in. | BMP41, BMP51, M511 |
43.48€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17960690
|
Brady™
170839 |
White on Green | 25 ft. x 1 in. | BMP41, BMP51, M511 |
53.49€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17960700
|
Brady™
170835 |
Black on Orange | 25 ft. x 1 in. | BMP41, BMP51, M511 |
53.49€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17930690
|
Brady™
170837 |
White on Red | 25 ft. x 1 in. | BMP41, BMP51, M511 |
53.49€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17970690
|
Brady™
170833 |
Black on White | 25 ft. x 1 in. | BMP41, BMP51, M511 |
53.49€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17950690
|
Brady™
170840 |
Red on White | 25 ft. x 1 in. | BMP41, BMP51, M511 |
53.49€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17940690
|
Brady™
170834 |
Black on Yellow | 25 ft. x 1 in. | BMP41, BMP51, M511 |
53.49€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17891809
|
Brady™
170947 |
White on Black | 25 ft. x 1.5 in. | BMP51, M511 |
64.18€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17811789
|
Brady™
170939 |
White on Blue | 25 ft. x 1.5 in. | BMP51, M511 |
64.18€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17891709
|
Brady™
170940 |
Black, Clear | 20 ft. x 1.5 in. | BMP51, M511 |
52.16€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17801819
|
Brady™
170948 |
White, Clear | 20 ft. x 1.5 in. | BMP51, M511 |
52.16€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17821769
|
Brady™
170941 |
White on Green | 25 ft. x 1.5 in. | BMP51, M511 |
64.18€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17871819
|
Brady™
170942 |
Black on Orange | 25 ft. x 1.5 in. | BMP51, M511 |
64.18€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17811769
|
Brady™
170943 |
White on Red | 25 ft. x 1.5 in. | BMP51, M511 |
64.18€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17821719
|
Brady™
170944 |
Black on White | 25 ft. x 1.5 in. | BMP51, M511 |
64.18€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17861819
|
Brady™
170945 |
Red on White | 25 ft. x 1.5 in. | BMP51, M511 |
64.18€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17861829
|
Brady™
170946 |
Black on Yellow | 25 ft. x 1.5 in. | BMP51, M511 |
64.18€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
- Polyvalentes : idéales pour l'étiquetage des tuyauteries, équipements, étagères et autres surfaces industrielles
- Robustes : conçues pour résister à une exposition prolongée aux rayons UV, aux produits chimiques, aux graisses, aux huiles, au brouillard salin, aux nettoyants, aux détergents et à la crasse
- Adhésives : dotées d'un adhésif acrylique puissant et permanent pour une utilisation sur des surfaces lisses, rugueuses, très texturées et sales, particulièrement à basses températures
- Durables : étiquettes résistantes aux intempéries conçues pour durer jusqu'à 10 ans en extérieur
- Certifiées : conformes à la directive RoHS 2011/65/UE (directive déléguée 2015/863)
- Pour connaître les performances et les propriétés spécifiques des consommables, veuillez vous reporter à la fiche technique.
Spécification
Not Autoclavable | |
Permanent Acrylic | |
Gloss | |
Vinyl | |
Thermal Transfer | |
Non-sterile | |
1 Tape/Cartridge | |
0.004 in. |
RoHS Compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863) | |
None | |
Continuous | |
Top | |
Labels | |
Component and Equipment Labeling, Electrical Labeling, Facility Identification, Floor Marking, Laboratory Labeling, Lean and 5S Labeling, Pipe and Valve Marking, Warehouse Marking | |
-40°F to +180°F | |
0.5 in. |