Learn More
Brady™ Étiquettes en vinyle toutes saisons
Créez des étiquettes résistantes aux conditions extérieures difficiles jusqu’à 10 ans grâce à ce consommable en vinyle à faible rétreint (B-595). Imprimez presque partout avec une étiqueteuse Brady portable et durable.
Marque:  Brady™ 170820
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.13400kg
Code produit. 17940670
  • 42.80€ / 1 pièce
Expédition estimée: 09-08-2024
Description
  • Polyvalentes : idéales pour l'étiquetage des tuyauteries, équipements, étagères et autres surfaces industrielles
  • Robustes : conçues pour résister à une exposition prolongée aux rayons UV, aux produits chimiques, aux graisses, aux huiles, au brouillard salin, aux nettoyants, aux détergents et à la crasse
  • Adhésives : dotées d'un adhésif acrylique puissant et permanent pour une utilisation sur des surfaces lisses, rugueuses, très texturées et sales, particulièrement à basses températures
  • Durables : étiquettes résistantes aux intempéries conçues pour durer jusqu'à 10 ans en extérieur
  • Certifiées : conformes à la directive RoHS 2011/65/UE (directive déléguée 2015/863)
  • Pour connaître les performances et les propriétés spécifiques des consommables, veuillez vous reporter à la fiche technique.
Spécification
Spécification
Not Autoclavable
Permanent Acrylic
Black on Yellow
Continuous
Top
Labels
Component and Equipment Labeling, Electrical Labeling, Facility Identification, Floor Marking, Laboratory Labeling, Lean and 5S Labeling, Pipe and Valve Marking, Warehouse Marking
1 Tape/Cartridge
0.004 in.
25 ft.
1.3 cm
RoHS Compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863)
None
Gloss
Vinyl
Thermal Transfer
Non-sterile
BMP41, BMP51, M511
-40°F to +180°F
25 ft. x 0.5 in.
0.5 in.
0.5 in.