Learn More
Brady™ Étiquettes en vinyle toutes saisons
Créez des étiquettes résistantes aux conditions extérieures difficiles jusqu’à 10 ans grâce à ce consommable en vinyle à faible rétreint (B-595). Imprimez presque partout avec une étiqueteuse Brady portable et durable.
Marque:  Brady™ 170944
60.97 EUR valable jusqu'au 2024-12-20
Utilisez le code promo "21731" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 17821719
  • 69.50€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Polyvalentes : idéales pour l'étiquetage des tuyauteries, équipements, étagères et autres surfaces industrielles
  • Robustes : conçues pour résister à une exposition prolongée aux rayons UV, aux produits chimiques, aux graisses, aux huiles, au brouillard salin, aux nettoyants, aux détergents et à la crasse
  • Adhésives : dotées d'un adhésif acrylique puissant et permanent pour une utilisation sur des surfaces lisses, rugueuses, très texturées et sales, particulièrement à basses températures
  • Durables : étiquettes résistantes aux intempéries conçues pour durer jusqu'à 10 ans en extérieur
  • Certifiées : conformes à la directive RoHS 2011/65/UE (directive déléguée 2015/863)
  • Pour connaître les performances et les propriétés spécifiques des consommables, veuillez vous reporter à la fiche technique.
Spécification
Spécification
Non autoclavable
Permanent Acrylic
Black on White
Continue
Top
Labels
Component and Equipment Labeling, Electrical Labeling, Facility Identification, Floor Marking, Laboratory Labeling, Lean and 5S Labeling, Pipe and Valve Marking, Warehouse Marking
1 Tape/Cartridge
0,004 in
25 ft.
3.8 cm
RoHS Compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863)
None
Gloss
Vinyl
Transfert thermique
Non stérile
BMP51, M511
-40°F to +180°F
25 ft. x 1.5 in.
1,5 in
0,5 in