Learn More
STEMCELL Technologies All-Trans Retinoic Acid
Retinoid pathway activator; Activates retinoic acid receptor (RAR)
Spécification
CAS 302-79-4
Synonyme ATRA; NSC 122758; Retinoic acid; Trans retinoic acid; Tretinoin; Vitamin A acid
Formule moléculaire C20H28O2
Pureté ≥98%
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15855521
Encompass_Preferred
Afficher les documents
STEMCELL Technologies
72262
50 mg N/A
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
N/A
17110052
Encompass_Preferred
Afficher les documents
STEMCELL Technologies
72264
500 mg N/A
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
N/A
Description
Description
  • All-Trans Retinoic Acid is a derivative of Vitamin A that functions as a ligand for the retinoic acid receptor (RAR, IC50 = 14 nM)
  • RARs heterodimerize with retinoid X receptors (RXRs) and bind to retinoic acid response elements (RAREs) in DNA and act as transcription factors, altering gene expression
  • (Apfel et al.), Chambon)
Spécification
Spécification
302-79-4
ATRA; NSC 122758; Retinoic acid; Trans retinoic acid; Tretinoin; Vitamin A acid
C20H28O2
≥98%