Learn More
Thermo Scientific Chemicals β-alanine, 98 %
Description
Effective catalyst for the Knoevenagel condensation. Beta Alanine is used as nutrition supplements in food production. Increase muscular strength & power output, Increases Muscle Mass, increase Anaerobic Endurance.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Catalyseur efficace pour la condensation de Knoevenagel. La bêta-alanine est utilisée à titre de supplément nutritionnel dans la production alimentaire. Augmente la force & la puissance musculaire, augmente la masse musculaire, augmente l’endurance anaérobie.
Solubilité
Soluble dans l’eau (550 g/L). Légèrement soluble dans l’alcool. Insoluble dans l’éther et l’acétone.
Remarques
Légèrement hygroscopique. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | β-Alanine |
Point de fusion | ∽205°C (decomposition) |
Plage de pourcentage du dosage | 98% |
Formule linéaire | H2NCH2CH2CO2H |
Beilstein | 906793 |
Merck Index | 14,205 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water(550g/L). Slightly soluble in alcohol. Insoluble in ether and acetone. |
Densité | 1.437 g/mL |
Quantité | 250 g |
Poids de la formule | 89.09 |
Afficher plus |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
10252516 | Certificat d’analyse | 23/09/2024 | A16665.0B,A16665.0I,A16665.30 |
10250580 | Certificat d’analyse | 30/08/2024 | A16665.0B,A16665.0I,A16665.30 |
10212497 | Certificat d’analyse | 08/02/2024 | A16665.0B,A16665.0I,A16665.30 |
10206466 | Certificat d’analyse | 07/06/2022 | A16665.0B,A16665.0I,A16665.30 |
10168939 | Certificat d’analyse | 23/11/2021 | A16665.0B,A16665.0I,A16665.30 |