Learn More
Thermo Scientific Chemicals β-alanine, 98 % Code produit.: 11402648
Thermo Scientific Chemicals β-alanine, 98 %
Code produit. 11402648
1000 g
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Code produit. 11402648
Marque: Thermo Scientific Chemicals A16665.0B
Demander un format en vrac ou personnalisé
Effective catalyst for the Knoevenagel condensation. Beta Alanine is used as nutrition supplements in food production. Increase muscular strength & power output, Increases Muscle Mass, increase Anaerobic Endurance.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Catalyseur efficace pour la condensation de Knoevenagel. La bêta-alanine est utilisée à titre de supplément nutritionnel dans la production alimentaire. Augmente la force & la puissance musculaire, augmente la masse musculaire, augmente l’endurance anaérobie.
Solubilité
Soluble dans l’eau (550 g/L). Légèrement soluble dans l’alcool. Insoluble dans l’éther et l’acétone.
Remarques
Légèrement hygroscopique. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 107-95-9
Formule moléculaire C3H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 89.09
Numéro MDL MFCD00008200
Clé InChI UCMIRNVEIXFBKS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme beta-alanine, 3-aminopropionic acid, abufene, beta alanine, h-beta-ala-oh, beta-aminopropionic acid, 2-carboxyethylamine, .beta.-alanine, alanine, beta, propanoic acid, 3-aminoAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 239
ChEBI CHEBI:16958
Nom IUPAC Acide3-aminopropanoïque
SMILES NCCC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau beta-Alanine
Point de fusion ∼205°C (decomposition)
Plage de pourcentage du dosage 98%
Formule linéaire H2NCH2CH2CO2H
Beilstein 906793
Merck Index 14,205
Informations sur la solubilité Soluble in water(550g/L). Slightly soluble in alcohol. Insoluble in ether and acetone.
Densité 1.437
Quantité 1000 g
Odeur Odorless
Poids de la formule 89.09
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10252516 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/09/2024 Catalog NumberA16665.0B,A16665.0I,A16665.30
Numéro de lot10250580 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/08/2024 Catalog NumberA16665.0B,A16665.0I,A16665.30
Numéro de lot10212497 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/02/2024 Catalog NumberA16665.0B,A16665.0I,A16665.30
Numéro de lot10206466 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/06/2022 Catalog NumberA16665.0B,A16665.0I,A16665.30
Numéro de lot10168939 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberA16665.0B,A16665.0I,A16665.30
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals β-alanine, 98 % >