Learn More
Tube AL-23, ouvert aux deux extrémités, dia. ext. : 7 mm, dia. int. de : 4mm, Thermo Scientific Chemicals
35.07€ - 125.63€
Spécification
Nom chimique ou matériau Al-23 Tube
Note relative au nom Both ends open
Consulter d'autres spécifications
Produits 6
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11333937
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
031558.DM
100 mm
35.07€
100mm
11393937
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
031558.DR
200 mm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11373937
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
031558.DW
300 mm
60.40€
300mm
11383937
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
031558.EH
600 mm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11343937
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
031558.EM
800 mm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11353937
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
031558.EO
1000 mm
125.63€
1000mm
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Al-23 Tube
Both ends open
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : U
Recommended Storage : Température ambiante