Learn More
Tube AL-23, ouvert aux deux extrémités, dia. ext. : 7 mm, dia. int. de : 4mm, Thermo Scientific Chemicals
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 031558.EO
125.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Al-23 Tube | |
Both ends open | |
1000 mm |