Learn More
BTX™ AgilePulse™ In Vivo Adapter Box
AgilePulse™ In Vivo Adapter Box for use with AgilePulse™ In Vivo system.
103.00€ - 140.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | Transfert de médicaments ou génétique in vivo, thérapie génique, transfert de protéines |
---|---|
Gamme de produits | BTX Electroporation |
Comprend | Boîte d’adaptateurs uniquement |
Stérilité | Non-sterile |
Pulse Form | Onde carrée |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15457380
|
BTX™
470090 |
Pour câbles banane de 4 mm |
103.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16243931
|
BTX™
470091 |
Générateurs dotés du numéro de série AP-4069-ID / AP-5031-IM et ultérieur |
140.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- For connection to electroporation generators
Spécification
Transfert de médicaments ou génétique in vivo, thérapie génique, transfert de protéines | |
Boîte d’adaptateurs uniquement | |
Onde carrée |
BTX Electroporation | |
Non-sterile |
Intended for Research use only. Not for use in diagnostic or clinical procedures.