missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BTX™ AgilePulse™ In Vivo Adapter Box
AgilePulse™ In Vivo Adapter Box for use with AgilePulse™ In Vivo system.
Marque: BTX™ 470090
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Pour le raccordement aux générateurs d’électroporation.
Spécification
Transfert de médicaments ou génétique in vivo, thérapie génique, transfert de protéines | |
BTX Electroporation | |
AgilePulse In Vivo Adapter Box | |
Boîte d’adaptateurs uniquement | |
Câbles banane | |
Onde carrée |
Pour câbles banane de 4 mm | |
Boîte d’adaptateurs AgilePulse™ | |
LCD | |
Non-sterile | |
Digital User |
Intended for Research use only. Not for use in diagnostic or clinical procedures.