Learn More
Thermo Scientific™ AGI-5198, 95 %
Marque: Thermo Scientific™ 467921000
363.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Spécification
AGI-5198 | |
N-[2-(cyclohexylamino)-1-(2-méthylphényl)-2-oxoéthyl]-N-(3-fluorophényl)-2-méthyl-1 H-imidazole-1-acétamide | |
C27 H31 F N4 O2 | |
Solide | |
95% |
1355326-35-0 | |
100 mg | |
462,56 | |
Réactif |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 11
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
1 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
344356 | Certificat d’analyse | 20/07/2020 |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ AGI-5198, 95 % > 100 mg
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu