Learn More
Brady™ Étiquettes en nylon polyvalentes avec adhésif puissant
Les étiquettes en tissu nylon à enrouler pour fils et câbles (B-499) sont extrêmement flexibles pour s’adapter aux surfaces très incurvées telles que celles des fils et câbles.
Marque: Brady™ 174378
Informations supplémentaires : Poids : 0.07900kg
Description
- Les étiquettes en tissu nylon à enrouler pour fils et câbles (B-499) sont extrêmement flexibles pour s'adapter aux surfaces très incurvées telles que celles des fils et câbles.
- Tissu nylon blanc mat enduit de polyamide, doté d'un adhésif acrylique permanent et imprimable par transfert thermique
- Étiquettes recommandées pour une utilisation en extérieur
- Étiquettes conformes à la norme UL et homologuées CSA
- Température d'utilisation de -40 à 90°C (-40 à 193°F)
- Les consommables Brady Authentic fonctionneront parfaitement avec les étiqueteuses Brady. Elle garantissent ainsi une communication optimisée entre l'étiqueteuse et les consommables, une interaction transparente avec les applications mobiles, ainsi que des performances et une fiabilité améliorées.
Spécification
Autoclavable | |
Permanent Acrylic | |
White | |
Die-cut | |
Single-side Printable | |
Labels | |
Laboratory Labeling | |
No | |
Rectangle | |
-40°C to +90°C | |
0.166 mm | |
0.375 in. | |
25.4 mm | |
0.375 in. |
Halogen-free (DIN VDE 0472 Part 815) | |
None | |
Matte | |
Nylon | |
Thermal Transfer | |
Non-sterile | |
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | |
500 Labels | |
-40°F to +194°F | |
0.0065 in. | |
0.375 x 1 in. | |
1 in. | |
9.53 mm | |
9.53 mm |