Learn More
Brady™ Étiquettes en nylon polyvalentes avec adhésif puissant
Code produit. p-7250885
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,375 x 1 in
0,5 x 1 in
0,9 x 0,5 po
Diamètre (impériale):
0,375 in
0,5 in
À utiliser avec (équipement):
M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia)
M710, BMP71
Hauteur (métrique):
9,53 mm
12,7 mm
Conditionnement:
250 pièces
500 pièces
Code produit. 17818434
Marque: Brady™ 173300
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les étiquettes en tissu nylon à enrouler pour fils et câbles (B-499) sont extrêmement flexibles pour s’adapter aux surfaces très incurvées telles que celles des fils et câbles.
  • Les étiquettes en tissu nylon à enrouler pour fils et câbles (B-499) sont extrêmement flexibles pour s'adapter aux surfaces très incurvées telles que celles des fils et câbles.
  • Tissu nylon blanc mat enduit de polyamide, doté d'un adhésif acrylique permanent et imprimable par transfert thermique
  • Étiquettes recommandées pour une utilisation en extérieur
  • Étiquettes conformes à la norme UL et homologuées CSA
  • Température d'utilisation de -40 à 90°C (-40 à 193°F)
  • Les consommables Brady Authentic fonctionneront parfaitement avec les étiqueteuses Brady. Elle garantissent ainsi une communication optimisée entre l'étiqueteuse et les consommables, une interaction transparente avec les applications mobiles, ainsi que des performances et une fiabilité améliorées.
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité Halogen-free (DIN VDE 0472 Part 815)
Type d’adhésif Permanent Acrylic
Revêtement None
Couleur White
Finition Matte
Format Die-cut
Matériau Nylon
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Label
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Marquage en laboratoire
À utiliser avec (équipement) M710, BMP71
Sans latex No
Quantité 500 Labels
Forme Rectangle
Plage de températures (impériale) -40°F to +194°F
Plage de températures (métrique) -40°C à +90°C
Épaisseur (impériale) 0,0065 in
Épaisseur (métrique) 0.166 mm
Dimensions (LxW) 0,375 x 1 in
Longueur (impériale) 0,375 in
Largeur (impériale) 1 in
Largeur (métrique) 25.4 mm
Hauteur (métrique) 9,53 mm
Diamètre (impériale) 0,375 in
Diamètre (métrique) 9.53 mm
Alternate Part Number M7-98-499