Learn More
Brady™ Étiquettes en nylon polyvalentes avec adhésif puissant
Les étiquettes en tissu nylon à enrouler pour fils et câbles (B-499) sont extrêmement flexibles pour s’adapter aux surfaces très incurvées telles que celles des fils et câbles.
Marque: Brady™ 173710
Informations supplémentaires : Poids : 0.09500kg
Description
- Tissu nylon blanc mat enduit de polyamide, doté d'un adhésif acrylique permanent et imprimable par transfert thermique
- Étiquettes recommandées pour une utilisation en extérieur
- Étiquettes conformes à la norme UL et homologuées CSA
- Température d'utilisation de -40 à 90°C (-40 à 193°F)
Spécification
Autoclavable | |
Permanent Acrylic | |
White | |
Die-cut | |
Single-side Printable | |
Labels | |
Laboratory Labeling | |
No | |
Rectangle | |
-40°C to +90°C | |
0.166 mm | |
0.5 in. | |
22.86 mm | |
0.5 in. |
Halogen-free (DIN VDE 0472 Part 815) | |
None | |
Matte | |
Nylon | |
Thermal Transfer | |
Non-sterile | |
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | |
500 Labels | |
-40°F to +194°F | |
0.0065 in. | |
0.5 x 0.9 in. | |
0.9 in. | |
12.7 mm | |
12.7 mm |