Learn More
Beckman Coulter™ Agencourt AMPure XP
Trusted and recommended reagent for size selection and cleanup steps within a variety of NGS workflows. Beckman Coulter™ Agencourt AMPure XP removes unwanted contaminants from DNA in a variety of applications including PCR, NGS, cloning, and microarrays.
Marque:  Beckman Coulter™ A63882
Encompass_Preferred
Code produit. 15522534
  • 11326.50€ / 450mL
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • SPRI paramagnetic bead-based chemistry
  • Removes contaminants (dNTPs, salts, primers, primer dimers)
  • High recovery of amplicons (>100 bp) ensures that critical data is not lost
  • Trusted and recommended reagent for a variety of NGS workflows
  • Compatible with manual and automated processing
  • Predictable and consistent size selection
  • Manual cleanups using AMPure XP require less than 30 minutes
  • AMPure XP is automated on all Biomek platforms for higher throughput
Spécification
Spécification
AMPure XP, Speed Beads (Mag Carboxy)
Liquide
8.0 to 8.4
ADN
2-8°C
Automated 96- or 384-well formats, e.g. Biomek platforms
Standard PCR, Real Time PCR (qPCR), Next-Generation Sequencing (NGS)
450mL
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
Beckman Coulter™ Agencourt AMPure XP