Learn More
Invitrogen™ Qubit™ 4 System Verification Assay Kit
Le kit de dosage de vérification du système Qubit™ 4 est conçu tout spécialement pour être utilisé avec le fluoromètre Qubit™ 4.
Marque: Invitrogen™ Q33237
66.50 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Dosage rapide, simple d’utilisation et basé sur des réactifs qui teste les performances du fluoromètre Qubit™ 4
- Fournit suffisamment de réactifs pour effectuer jusqu’à 50 dosages
- Le kit de dosage de vérification du système Qubit™ 4 est conçu pour être utilisé uniquement avec le fluoromètre Qubit™ 4.
- Ce kit comprend :
- Solution de réactif à blanc
- Le réactif fluorescent vert est conçu pour tester l’excitation bleue (LED 470 nm ; filtre d’excitation de 430 à 495 nm) et la détection de fluorescence verte (filtre d’émission de 510 à 580 nm) sur le fluoromètre
- Le réactif fluorescent rouge lointain est conçu pour tester l’excitation rouge (LED de 635 nm ; filtre d’excitation de 600 à 645 nm) et la détection de fluorescence rouge lointain (filtre d’émission de 665 à 720 nm)
Spécification
Qubit™ | |
Température ambiante | |
50 assays |
Conserver à température ambiante. | |
Kit de dosage de vérification du système | |
Fluorimètre Qubit 4 |
Brochure: Qubit fluorometers and assays
Taille: 1.8 MB
Quick Reference: Qubit 4 Fluorometer System Verification Assay Kit
Version: A.0
Taille: 88.4 kB
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Invitrogen™ Qubit™ 4 System Verification Assay Kit > Kit de dosage de vérification du système 4