Learn More
Cytiva Milieu NA agarose
Agarose hautement purifiée pour la séparation des acides nucléiques, à utiliser comme substrats pour les enzymes. Les milieux NA agarose Cytiva™ avec faible électro-osmose sont recommandés pour la plupart des applications d’ADN / ARN.
61.59€ - 2165.46€
Spécification
Couleur | Blanc |
---|---|
Type de produit | Agarose |
Forme | Solid |
Matériau | Agarose |
Température de fusion | 60° to 90°C |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10409764
|
Cytiva
17055401 |
10 g | N/A | ||||||
11534925
|
Cytiva
17-0554-02 |
100 g |
403.00€
100g |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10491455
|
Cytiva
17-0554-03 |
1 kg | N/A | ||||||
Description
- Température de gélification : 34 à 37°C
Spécification
Blanc | |
Solid | |
60° to 90°C |
Agarose | |
Agarose |