Learn More
Cytiva Milieu NA agarose
Agarose hautement purifiée pour la séparation des acides nucléiques, à utiliser comme substrats pour les enzymes. Les milieux NA agarose Cytiva™ avec faible électro-osmose sont recommandés pour la plupart des applications d’ADN / ARN.
Marque: Cytiva 17055401
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Gelling temp 34 to 37°C
Spécification
Blanc | |
Solid | |
Agarose | |
10 g |
Agarose | |
DNA/RNA application | |
60° to 90°C |