Learn More
Thermo Scientific Chemicals Colorant de dépôts sur gel d’agarose (6 X), alcalin
105.53€ - 151.76€
Spécification
Nom chimique ou matériau Agarose gel loading dye
Forme physique Liquide
Note relative au nom alkaline
Concentration 6X
Informations sur la solubilité Fully miscible in water.
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15464579
Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
J62157.AB
10 mL
105.53€
10mL
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15474579
Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
J62157.AC
25 mL
151.76€
25mL
En stock
Description
Agarose gel loading dye (6X), alkaline is used in DNA gel analysis in alkaline condition. It is used in agarose gel electrophoresis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le colorant de dépôts sur gel d’agarose (6X), alcalin, est utilisé dans l’analyse de gel d’ADN en condition alcaline. Il est utilisé dans l’électrophorèse sur gel d’agarose.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
L’hydroxyde de sodium 300 mm, EDTA 6 mm, vert de bromocrésol 0,25 %, xylène cyanol FF 0,25 % et 18 % de Ficoll
Spécification
Spécification
Agarose gel loading dye
alkaline
Fully miscible in water.
Liquide
6X
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P362
H315-H319
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : 2° à 8°C
Identifiant produit
  • Agarose Gel Loading Dye (6X, Alkaline)
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Sodium hydroxide, 1,3-Benzenedisulfonicacid, glycine