Learn More
Thermo Scientific Chemicals Colorant de dépôts sur gel d’agarose (6 X), alcalin
Code produit. 15464579
Click to view available options
Quantité:
10 ml
25 ml
Conditionnement:
10mL
25mL
Code produit. 15464579
Marque: Thermo Scientific Chemicals J62157.AB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Agarose gel loading dye (6X), alkaline is used in DNA gel analysis in alkaline condition. It is used in agarose gel electrophoresis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le colorant de dépôts sur gel d’agarose (6X), alcalin, est utilisé dans l’analyse de gel d’ADN en condition alcaline. Il est utilisé dans l’électrophorèse sur gel d’agarose.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
L’hydroxyde de sodium 300 mm, EDTA 6 mm, vert de bromocrésol 0,25 %, xylène cyanol FF 0,25 % et 18 % de Ficoll
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Agarose gel loading dye
Note relative au nom alkaline
Forme physique Liquide
Concentration 6X
Quantité 10 ml
Informations sur la solubilité Fully miscible in water.
compliance-icons
Identifiant produit
  • Agarose Gel Loading Dye (6X, Alkaline)
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Sodium hydroxide, 1,3-Benzenedisulfonicacid, glycine