Learn More
Motic™ Microscope binoculaire AE31E
Microscope inversé binoculaire à conception innovante. Le microscope binoculaire Motic™ AE31E offre une optique CCSI combinée à une conception mécanique innovante, une grande flexibilité et une brillance optique.
Marque: Motic™ 1100100200584
Description
- Système optique de correction des couleurs à l’infini
- Fonction d’arrêt automatique via un capteur IR
- Fonction de mémoire optique
- Nouvelle génération de lentilles plan-achromatique LWD
- Options de mise à niveau - équipées pour la microscopie à fluorescence
- boîtier pour lampe halogène quartz 12 V / 100 W
Spécification
Déphaseur Ph1, fond clair, centrage télescopique, filtre bleu (DE 45 mm), filtre d’interférence vert (DE 45 mm) et verre dépoli (DE 45 mm) | |
4X, 10X, 20X, 40X | |
tourelle à 5 plis, latéralement | |
Oculaire grand champ pour lunettes N-WF10X/22 mm avec ajustement dioptrique sur les deux oculaires, œilletons compris | |
Microscope binoculaire inversé |
Condenseur ELWD NA 0.30 | |
Plan CCIS achromatique, phase achromatique du plan CCIS | |
100-240 V, fiche VDE (CE) | |
Halogène |