Learn More
OHAUS™ Adventurer™ Semi-micro Balance
Intuitive Adventurer™ Semi-micro Balance designed for routine weighing.
Marque: OHAUS™ 30852309
6220.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Balances intuitives conçues pour les pesées de routine :
Trouvant l’équilibre idéal entre les caractéristiques inventives et des capacités de pesée fonctionnelles et simples, la balance Ohaus Adventurer intègre toutes les applications nécessaires pour la pesée de routine et les activités de mesure. Dotée d’un écran tactile en couleur, d’une gestion des utilisateurs à trois niveaux pour assurer la conformité aux BPL/BPF, de deux ports USB et bien plus encore, Adventurer est la balance la plus complète de sa classe.
Les caractéristiques uniques comprennent :
- Les balances Adventurer sont dotées d’un écran tactile couleur, d’une interface utilisateur à base d’icônes et d’une conception ergonomique, ce qui les rend faciles à configurer et à utiliser.
- Des caractéristiques telles que des modes de pesée spécialisés, des options de connectivité multiples et AutoCal™ offrent polyvalence et flexibilité pour une grande variété d’applications.
- La fabrication durable, les grandes surfaces de pesée, une conception de pare-vent compact et le couvercle de protection pour boîtier permettent une utilisation dans des laboratoires, le secteur de l’éducation et des environnements industriels.
La stabilité, la précision et l’opération rapide garantissent des résultats de pesée optimaux dans les tâches de pesée de routine :
Performances de pesée :
- Fournissent des résultats de pesée stables et fiables pour les tâches de pesée routinières.
Temps de stabilisation :
- Le temps de stabilisation rapide de l’Adventurer améliore la productivité en laboratoire.
Étalonnage :
- AutoCal™ — Sélectionnez les modèles qui disposent du système d’étalonnage interne automatique OHAUS qui effectue l’entretien de routine en étalonnant quotidiennement la balance.
- Étalonnage externe — Étalonnage traditionnel lors duquel l’opérateur étalonne manuellement la balance avec sa sélection de valeur de pesée d’étalonnage pour garantir la précision sur chaque modèle.
L’écran tactile en couleur permet un fonctionnement facile et rapide des applications Adventurer
- Utilisez et accédez à neuf modes d’application d’Adventurer et à de nombreuses fonctions qui éliminent le besoin d’effectuer plusieurs calculs manuels grâce à l’écran tactile couleur moderne.
- Les opérateurs peuvent porter des gants de laboratoire lors de l’utilisation de l’écran tactile, ce qui élimine les inconvénients et risques associés au fait d’enfiler et de retirer constamment les gants.
- Outre l’écran tactile, l’Adventurer a également six touches mécaniques qui fournissent une rétroaction tactile et permettent à l’opérateur d’effectuer des opérations répétitives telles que la tare, la mise à zéro, l’étalonnage et l’impression.
Équipée de la connectivité et des caractéristiques fonctionnelles requises dans les laboratoires
Deux ports USB :
- Un port d’hôte USB frontal facilement accessible qui permet de charger facilement des données de la balance sur une clé USB à mémoire flash sans avoir à atteindre l’arrière de la balance ou à déplacer celle-ci.
- Un deuxième périphérique USB, situé à l’arrière de la balance, peut être utilisé pour connecter la balance à un PC.
- Les options de connectivité permettent de répondre aux exigences de traçabilité dans les installations traditionnelles.
Fonction d’impression d’étiquettes :
- Facile à connecter à une imprimante Zebra et disposant d’un modèle d’impression d’étiquettes intégré.
Profils des balances :
- La fonction de clonage vous permet d’enregistrer les paramètres de l’utilisateur et de l’application sur une clé USB à mémoire flash qui peut être facilement utilisé pour configurer des balances Adventurer supplémentaires.
Ci-dessous l’indication du poids minimum de l’échantillon :
- Lorsque vous utilisez la fonction de poids minimum, l’écran indique clairement que le poids actuel de votre échantillon est inférieur à la limite minimale définie. Il suffit d’augmenter le poids de l’échantillon pour s’assurer que les résultats sont conformes à la norme.
Pare-vent compact conçu pour améliorer l’expérience de l’utilisateur et l’accessibilité
- Les portes du pare-vent sont construites sur deux panneaux en verre, ce qui réduit l’espace requis sur la paillasse du laboratoire lorsque les portes sont ouvertes.
- L’entrée large de la porte permet un accès sans obstacles et permet de placer facilement des récipients de pesée plus grands sur le plateau, ce qui réduit le risque de renversement accidentel.
- Facile à nettoyer afin de garantir un espace de travail sûr en minimisant la contamination.
Fonctions d’économie de l’énergie :
- La balance Adventurer est conçue avec diverses caractéristiques d’économie d’énergie qui aident à réduire l’impact sur l’environnement.
- Il s’agit notamment de contrôles d’arrêt automatique et de luminosité.
Fonction de gestion des utilisateurs :
- Assure la sécurité et la traçabilité des données.
- La fonction de gestion des utilisateurs à 3 niveaux garantit les exigences en matière de sécurité et de traçabilité des données.
- Un administrateur, deux superviseurs et dix utilisateurs ont une accessibilité prédéfinie dans le logiciel.
Horloge en temps réel avec données BPL/BPF :
- Une horloge en temps réel affiche l’heure exacte, même en cas de panne électrique.
- La fonctionnalité de données BPL permet d’enregistrer le nom de l’échantillon, les noms de projets et les ID des balances pour mieux répondre aux exigences de traçabilité et de conformité.
Spécification
Interne | |
RS232 (inclus), USB, hôte USB | |
Graphique couleur | |
Couvercle de protection | |
20.0 mg | |
0.00002 g, 0.0001 g | |
Balance semi-micro | |
13,9 in | |
9,1 in | |
13,4 in | |
3,1 in | |
11.2 lb. | |
Entrée de l’adaptateur CA : 0,3 A, Sortie de l’adaptateur CA : 0,84 A |
Métrologie : OIML R76, EN 45501 (Classe I, nmax 320000 ; Classe II, nmax 52000), Sécurité du produit : EN 61010-1, IEC 61010-1, compatibilité électromagnétique : IEC 61326-1, EN 61326-1 (émissions de classe B, exigences industrielles en matière d’immunité) Conformité BPL/BPF | |
102 g/220 g | |
0.00001 g, 0.0001 g | |
0.1 mg | |
AX225D | |
8,0 s | |
354 x 230 x 340 mm | |
354.0 mm | |
230.0 mm | |
340.0 mm | |
80.0 mm | |
5.1 kg | |
Non |