Learn More
Fisherbrand™ Portoir pour tubes à essai réglable
À utiliser avec l’agitateur à plateformes multiples et mini-agitateur pour microplaque Fisherbrand™
92.80€
Spécification
Type de produit | Portoir pour tubes à essai réglable |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Mini-agitateur multiplateforme Fisherbrand™ et mini-agitateur pour microplaques |
Dimensions (L x l x H) | 262 x 112 x 171 mm |
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15713808
|
Fisherbrand™
88861209 |
Tubes (15 ml), Tubes (18 mm) |
92.80€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15723808
|
Fisherbrand™
88861210 |
Tubes (22 mm), Tubes (25 ml) |
92.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15733808
|
Fisherbrand™
88861211 |
Tubes (30 mm), Tubes (5 ml) |
92.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
2 maximum par plateforme
Specifications
Portoir pour tubes à essai réglable | |
Mini-agitateur multiplateforme Fisherbrand™ et mini-agitateur pour microplaques | |
262 x 112 x 171 mm |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Fisherbrand™ Portoir pour tubes à essai réglable