Learn More
Fisherbrand™ Portoir pour tubes à essai réglable
Code produit. 15723808 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité:
Tubes (15 ml), Tubes (18 mm)
Tubes (22 mm), Tubes (25 ml)
Tubes (30 mm), Tubes (5 ml)
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15723808
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
À utiliser avec l’agitateur à plateformes multiples et mini-agitateur pour microplaque Fisherbrand™
2 maximum par plateforme
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Portoir pour tubes à essai réglable
Capacité Tubes (22 mm), Tubes (25 ml)
Positions 27
À utiliser avec (équipement) Mini-agitateur multiplateforme Fisherbrand™ et mini-agitateur pour microplaques
Dimensions (L x l x H) 262 x 112 x 171 mm