missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Adénosine, 99 %

35.98€ - 516.57€

Identifiants chimiques

CAS 58-61-7
Formule moléculaire C10H13N5O4
Poids moléculaire (g/mol) 267.25
Numéro MDL MFCD00005752
Clé InChI OIRDTQYFTABQOQ-KQYNXXCUSA-N
Synonyme adenosine, adenocard, adenoscan, adenine riboside, adenosin, beta-d-adenosine, nucleocardyl, boniton, sandesin, myocol
CID PubChem 60961
ChEBI CHEBI:16335
Nom IUPAC (2R,3R,4S,5R)-2-(6-aminopurin-9-yl)-5-(hydroxyméthyl)oxolane-3,4-diol
SMILES NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1
Consulter d'autres spécifications

Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11439692
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Chemicals
A10781.09
10 g
35.98€
10g
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
11449692
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Chemicals
A10781.18
50 g
131.66€
50g
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
11459692
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Chemicals
A10781.30
250 g
516.57€
250g
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description

Description

Adenosine serves as a nucleotide. It also plays an important role in the regulation of blood flow to various organs through vasodilation. It is actively involved in biochemical processes, such as energy transfer as adenosine triphosphate and adenosine diphosphate. Further, it is used in medication specifically as an antiarrhythmic agent to treat a number of supraventricular tachycardia. It is used to promote thickening of hair for people with thinning hair.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Solubilité
Soluble dans l’eau, l’hydroxyde d’ammonium et le diméthylsulfoxyde. Insoluble dans l’éthanol.

Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification

Identifiants chimiques

58-61-7
267.25
OIRDTQYFTABQOQ-KQYNXXCUSA-N
60961
(2R,3R,4S,5R)-2-(6-aminopurin-9-yl)-5-(hydroxyméthyl)oxolane-3,4-diol
C10H13N5O4
MFCD00005752
adenosine, adenocard, adenoscan, adenine riboside, adenosin, beta-d-adenosine, nucleocardyl, boniton, sandesin, myocol
CHEBI:16335
NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1

Spécification

Adenosine
234°C to 237°C
Odorless
MFCD00005752
14,153
Soluble in water,ammonium hydroxide and dimethyl sulfoxide. Insoluble in ethanol.
−70° (c=2 in 5% NaOH)
(2R,3R,4S,5R)-2-(6-aminopurin-9-yl)-5-(hydroxyméthyl)oxolane-3,4-diol
60961
267.25
58-61-7
99%
C10H13N5O4
93029
adenosine, adenocard, adenoscan, adenine riboside, adenosin, beta-d-adenosine, nucleocardyl, boniton, sandesin, myocol
OIRDTQYFTABQOQ-KQYNXXCUSA-N
NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1
267.25
CHEBI:16335
99%
Vidéos
Sécurité et traitement

Sécurité et traitement

missing translation for 'einecsNumber' : 200-389-9

missing translation for 'rtecsNumber' : AU7175000

missing translation for 'tsca' : Oui

Recommended Storage : 2°C à 8°C

FDS
Documents

Documents

Product Certifications

RUO – Research Use Only