Learn More
Thermo Scientific Chemicals Adénine, 99 %
55.40€ - 636.00€
Identifiants chimiques
CAS | 73-24-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H5N5 |
Poids moléculaire (g/mol) | 135.13 |
Numéro MDL | MFCD00041790 |
Clé InChI | GFFGJBXGBJISGV-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | adenine, 1h-purin-6-amine, 6-aminopurine, 9h-purin-6-amine, vitamin b4, adenin, adeninimine, leuco-4, 6-amino-1h-purine, 6-amino-3h-purine |
CID PubChem | 190 |
ChEBI | CHEBI:16708 |
Nom IUPAC | 7H-purine-6-amine |
SMILES | NC1=C2NC=NC2=NC=N1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11402717
|
Thermo Scientific Chemicals
A14906.14 |
25 g |
55.40€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11304619
|
Thermo Scientific Chemicals
A14906.18 |
50 g |
86.80€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11314619
|
Thermo Scientific Chemicals
A14906.30 |
250 g |
361.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11412717
|
Thermo Scientific Chemicals
A14906.36 |
500 g |
636.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Adenine is used as an active component of boron-deficient media to grow yeast in order to assess whether yeast growth is stimulated by boron. It is useful as a local antiseptic and vitamin B4. Further, it is used in the microbial determination of niacin. It is also employed as a food supplement for adult rats to investigate the effects of dietary adenine overload. In addition to this, it is used in the production of nucleotides of the nucleic acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsL’adénine est utilisée comme composant actif dans les milieux déficients en bore pour cultiver la levure afin d’évaluer si la croissance de la levure est stimulée par le bore. Elle est utile en tant qu’antiseptique local et vitamine B4. De plus, elle est utilisée dans la détermination microbienne de la niacine. Elle est également utilisée comme supplément alimentaire pour les rats adultes afin d’étudier les effets de la surcharge alimentaire d’adénine. De plus, elle est utilisée dans la production de nucléotides des acides nucléiques.
Solubilité
Soluble dans l’eau chaude, le méthanol et l’éthanol. Légèrement soluble dans l’eau froide. Insoluble dans l’éther diéthylique.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
73-24-5 | |
135.13 | |
GFFGJBXGBJISGV-UHFFFAOYSA-N | |
190 | |
7H-purine-6-amine |
C5H5N5 | |
MFCD00041790 | |
adenine, 1h-purin-6-amine, 6-aminopurine, 9h-purin-6-amine, vitamin b4, adenin, adeninimine, leuco-4, 6-amino-1h-purine, 6-amino-3h-purine | |
CHEBI:16708 | |
NC1=C2NC=NC2=NC=N1 |
Spécification
Adenine | |
99% | |
MFCD00041790 | |
5777 | |
adenine, 1h-purin-6-amine, 6-aminopurine, 9h-purin-6-amine, vitamin b4, adenin, adeninimine, leuco-4, 6-amino-1h-purine, 6-amino-3h-purine | |
NC1=C2NC=NC2=NC=N1 | |
135.13 | |
CHEBI:16708 | |
99% |
73-24-5 | |
C5H5N5 | |
UN2811 | |
14,152 | |
GFFGJBXGBJISGV-UHFFFAOYSA-N | |
7H-purine-6-amine | |
190 | |
135.13 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301
Déclaration GHS P
P241-P270-P301+P310-P321-P330-P405-P501a
danger
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRES SOLIDES TOXIQUES, ORGANIQUES, N.S.A.
missing translation for 'rtecsNumber' : AU6125000
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only