Learn More
Thermo Scientific Chemicals Adénine, 99 %
Code produit. 11314619
Click to view available options
Quantité:
25 g
50 g
250 g
500 g
Adenine is used as an active component of boron-deficient media to grow yeast in order to assess whether yeast growth is stimulated by boron. It is useful as a local antiseptic and vitamin B4. Further, it is used in the microbial determination of niacin. It is also employed as a food supplement for adult rats to investigate the effects of dietary adenine overload. In addition to this, it is used in the production of nucleotides of the nucleic acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’adénine est utilisée comme composant actif dans les milieux déficients en bore pour cultiver la levure afin d’évaluer si la croissance de la levure est stimulée par le bore. Elle est utile en tant qu’antiseptique local et vitamine B4. De plus, elle est utilisée dans la détermination microbienne de la niacine. Elle est également utilisée comme supplément alimentaire pour les rats adultes afin d’étudier les effets de la surcharge alimentaire d’adénine. De plus, elle est utilisée dans la production de nucléotides des acides nucléiques.
Solubilité
Soluble dans l’eau chaude, le méthanol et l’éthanol. Légèrement soluble dans l’eau froide. Insoluble dans l’éther diéthylique.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 73-24-5
Formule moléculaire C5H5N5
Poids moléculaire (g/mol) 135.13
Numéro MDL MFCD00041790
Clé InChI GFFGJBXGBJISGV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme adenine, 1h-purin-6-amine, 6-aminopurine, 9h-purin-6-amine, vitamin b4, adenin, adeninimine, leuco-4, 6-amino-1h-purine, 6-amino-3h-purine
CID PubChem 190
ChEBI CHEBI:16708
Nom IUPAC 7H-purine-6-amine
SMILES NC1=C2NC=NC2=NC=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau Adenine
Point de fusion >360°C (decomposition)
Plage de pourcentage du dosage 99%
Odeur Odorless
Quantité 250 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 5777
Merck Index 14,152
Informations sur la solubilité Soluble in hot water,methanol and ethanol. Slightly soluble in cold water. Insoluble in diethyl ether.
Poids de la formule 135.13
Pourcentage de pureté 99%