Learn More
Eppendorf™ Adaptateurs pour godet rectangulaire de rotor A-4-38
Grande variété d’adaptateurs pour tous les types de tubes de prélèvement sanguin et tubes de culture cellulaire
Marque: Eppendorf™ 5702712000
72.10 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Adaptateur pour rotor A-4-38
- Pour la centrifugation de tubes de prélèvement sanguin ou de tubes coniques de 15/50 ml
Spécification
Adapter | |
15 ml | |
17 mm | |
2/boîte |
Étalon | |
Godet rectangulaire pour rotor A-4-38 | |
24 |