Learn More
Eppendorf™ Adaptateurs pour godet rectangulaire de rotor A-4-38
Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Capacité:
15 ml
20 mL
25 mL
5 à 7 ml
9 mL
Conditionnement:
2 pièces
Description
- Adaptateur pour rotor A-4-38
- Pour la centrifugation de tubes de prélèvement sanguin ou de tubes coniques de 15/50 ml
Spécification
Spécification
| Type | Adapter |
| Capacité | 9 mL |
| À utiliser avec (équipement) | Godet rectangulaire pour rotor A-4-38 |
| Taille de l’alésage (métrique) | 14,5 mm |
| Nbre de positions | 32 |
| Nb par paquet | 2/boîte |