Learn More
Eppendorf™ Adaptateurs pour rotor à angle fixe
Améliorez la flexibilité des centrifugeuses Eppendorf grâce à ces adaptateurs de rotor
Marque:  Eppendorf™ 5804773004
Code produit. 10428991
  • 90.26€ / 2 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Adaptateurs
  • Pour rotors à angle fixe Eppendorf™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Adapter
Rotor angulaire fixe
6
20 à 30 ml
26 mm
2/boîte