Learn More
Eppendorf™ Adaptateurs pour rotor à angle fixe
Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Capacité:
1,5 à 2 ml
20 à 30 ml
Conditionnement:
2 pièces
Description
- Adaptateurs
- Pour rotors à angle fixe Eppendorf™
Spécification
Spécification
| Type | Adapter |
| Type de tube | Eppendorf |
| Capacité | 1,5 à 2 ml |
| À utiliser avec (équipement) | Rotor angulaire fixe |
| Taille de l’alésage (métrique) | 11 mm |
| Nbre de positions | 24 |
| Nb par paquet | 2/boîte |