Learn More
Biochrom Kit d’adaptateurs
Ensemble d’adaptateurs pour les tubes de 10 à 12 mm. À utiliser avec le densimètre de cellule Biochrom WPA CO8000.
Marque:  Biochrom 80-3000-57
80.28 EUR valable jusqu'au 2025-03-30
Utilisez le code promo "24134" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12963826
  • 84.50€ / 2 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Ensemble d’adaptateurs pour les tubes de 10 à 12 mm
  • À utiliser avec le densimètre de cellule Biochrom WPA CO8000
Spécification
Spécification
0.4 to 0.5 in.
adaptateur pour tubes
Densimètre cellulaire Biochrom WPA CO8000
Cylindrique
de 10 à 12 mm
Reusable
10 and 12mm test tubes
Nom du produit
Biochrom Kit d’adaptateurs > À utiliser avec : Densimètre de cellules Biochrom WPA CO 8000