Learn More
Eppendorf™ Adaptateur pour rotor S-4xUniversal
Facilite l’utilisation de tailles, de formes et de quantités spécifiques de récipients dans les godets pour rotor pour le rotor S-4xUniversal.
Marque: Eppendorf™ 5910753004
319.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Adapté aux godets pour rotor S-4xUniversal
- Accueille une sélection de tubes, de flacons ou de plaques
Spécification
PCR | |
88 mm | |
5 |
5 plaques MTP/DWP/PCR | |
Rotor S-4xUniversal | |
2 |