Learn More
Eppendorf™ Adaptateur pour rotor S-4xUniversal
Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Capacité:
1 flacon à fond plat de 750 ml
16 microtubes de 5 ml, 16 tubes coniques de 15 ml, 1 plaque MTP / DWP
1 flacon Nalgene de 1 l
1 flacon conique de 500 ml
21 tubes à fond rond de 9 ml
26 tubes à fond rond de 7,5 à 12 ml
30 tubes à fond rond de 4 à 8 ml
46 tubes de 12 x 75 mm ou 5 ml, tubes à fond rond (FACS)
5 plaques MTP/DWP/PCR
7 tubes coniques de 50 ml, 1 microplaque de 96/384 puits, 1 flacon à fond plat de 250 ml, 1 flacon conique de 175 à 225 ml
7 tubes à jupe de 50 ml, 7 tubes Oak Ridge de 30 ml
9 tubes coniques de 50 ml, 1 microplaque
Type de tube:
Conique
Fond plat
Fond plat / conique
Fond rond
Fond rond (FACS)
Fond à jupe, Oak Ridge
Microtube, conique
PCR
Nbre de positions:
1
16/16/1
21
26
30
46
5
7/1/1/1
7/7
9/1
Conditionnement:
2 pièces
Description
- Adapté aux godets pour rotor S-4xUniversal
- Accueille une sélection de tubes, de flacons ou de plaques
Spécification
Spécification
| Type de tube | Fond à jupe, Oak Ridge |
| Capacité | 7 tubes à jupe de 50 ml, 7 tubes Oak Ridge de 30 ml |
| À utiliser avec (équipement) | Rotor S-4xUniversal |
| Nbre de positions | 7/7 |
| Nb par paquet | 2 |