Learn More
Hettich™ Adaptateur pour portoir n°1427
Conçu pour être utilisé avec les rotors Hettich. Les rotors Hettich sont optimisés pour une utilisation continue et une durée de vie prolongée
Marque:  Hettich™ 5232
Code nomenclature Nacres: NB.82
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 10633333
  • 108.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 19-09-2024
pour voir le stock disponible 
Description
Description
  • Adaptateur pour portoir n°1427
  • Pour une utilisation avec les rotors Hettich
  • Compatible avec un vaste choix de tubes pour s’adapter à un large éventail d’applications
Spécification
Spécification
Adaptateur pour rotor
2 x 25 ml
100 mm
2
Fond rond
24 mm
Portoir n°1427