Learn More
Hettich™ Adaptateur pour portoir nº1427
Click to view available options
Capacité:
12 tubes de 2,7 à 6 ml
12 tubes de 4,5 à 7 ml
15 ml
2 x 25 ml
50 mL
6 tubes de 8,5 à 15 ml
6 x 9 ml
9 tubes de 1,5 à 2 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Adaptateur pour portoir n°1427
- Pour une utilisation avec les rotors Hettich
- Compatible avec un vaste choix de tubes pour s’adapter à un large éventail d’applications
Spécification
Spécification
| Type | Adaptateur pour rotor |
| Type de tube | Sang/urine, fond rond |
| Capacité | 12 tubes de 2,7 à 6 ml |
| Diamètre max. du tube | 12 mm |
| Longueur max. du tube | 82 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Portoir n°1427 |
| Récipients par adaptateur | 12 |