Learn More
Hettich™ Adaptateur pour portoir nº1427
Conçu pour être utilisé avec les rotors Hettich. Les rotors Hettich sont optimisés pour une utilisation continue et une durée de vie prolongée
Marque: Hettich™ 5237
Code nomenclature Nacres: NB.82
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
- Adaptateur pour portoir n°1427
- Pour une utilisation avec les rotors Hettich
- Compatible avec un vaste choix de tubes pour s’adapter à un large éventail d’applications
Spécification
Adaptateur pour rotor | |
6 x 9 ml | |
100 mm | |
6 |
Fond rond | |
14 mm | |
Portoir n°1427 |