missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hettich™ Adaptateur pour portoir n°1427
Conçu pour être utilisé avec les rotors Hettich. Les rotors Hettich sont optimisés pour une utilisation continue et une durée de vie prolongée
Marke: Hettich™ 5231
Code nomenclature Nacres: NB.82
Weitere Details : Poids : 0.80000kg
Beschreibung
- Adaptateur pour portoir n°1427
- Pour une utilisation avec les rotors Hettich
- Compatible avec un vaste choix de tubes pour s’adapter à un large éventail d’applications
Spezifikation
Adaptateur pour rotor | |
6 tubes de 8,5 à 15 ml | |
100 mm | |
6 |
Fond rond | |
17 mm | |
Portoir n°1427 |