Learn More
Hettich™ Adaptateur pour portoir n°1427
Conçu pour être utilisé avec les rotors Hettich. Les rotors Hettich sont optimisés pour une utilisation continue et une durée de vie prolongée
Marque: Hettich™ 5273
Code nomenclature Nacres: NB.82
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
- Adaptateur pour portoir n°1427
- Pour une utilisation avec les rotors Hettich
- Compatible avec un vaste choix de tubes pour s’adapter à un large éventail d’applications
Spécification
Adaptateur pour rotor | |
9 tubes de 1,5 à 2 ml | |
38 mm | |
9 |
Microtube | |
11 mm | |
Portoir n°1427 |