Learn More
Eppendorf™ Adaptateur pour rotor F-35-6-30
Adaptateur pour rotors conçu pour une utilisation avec les centrifugeuses Eppendorf
Marque: Eppendorf™ 5427736000
Code nomenclature Nacres: NB.82
Informations supplémentaires : Poids : 0.07200kg
Description
- Le rotor F-35-6-30 accueille 6 tubes coniques de 15/50 ml ou 12 tubes Vacutainer™
Spécification
Adaptateur, grand alésage de rotor | |
1 tube de 30 ml | |
Rotor F-35-6-30 | |
26 dia. x 92 à 112 mm |
Fond rond | |
26 mm | |
Grand alésage de rotor | |
2/boîte |