Learn More
Eppendorf™ Adaptateur pour rotor F-35-6-30
Code produit. p-8003407 Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Capacité:
1 tube Centriprep™ de 100 à 125 mm
1 tube conique de 50 ml
1 tube de 15 ml
1 tube de 2,6 à 7 ml
1 tube de 30 ml
1 tube de 9 à 15 ml
6 x 50 ml
Taille de l’alésage (métrique):
Grand alésage de rotor
Petit alésage de rotor
Conditionnement:
2 pièces
6 pièces
Code produit. 10379873
Marque: Eppendorf™ 5427735003
Adaptateur pour rotors conçu pour une utilisation avec les centrifugeuses Eppendorf
  • Le rotor F-35-6-30 accueille 6 tubes coniques de 15/50 ml ou 12 tubes Vacutainer™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Adaptateur, petit alésage de rotor
Type de tube Tubes de prélèvement sanguin à fond rond
Capacité 1 tube de 9 à 15 ml
Diamètre max. du tube 17 mm
À utiliser avec (équipement) Rotor F-35-6-30
Taille de l’alésage (métrique) Petit alésage de rotor
Description 17 (dia.) X 90 à 125 mm
Nbre de positions 12
Nb par paquet 2/boîte