Learn More
Eppendorf™ Adaptateur pour rotor F-35-6-30
Adaptateur pour rotors conçu pour une utilisation avec les centrifugeuses Eppendorf
Marque: Eppendorf™ 5427737006
Code nomenclature Nacres: NB.82
Informations supplémentaires : Poids : 0.04500kg
Description
- Le rotor F-35-6-30 accueille 6 tubes coniques de 15/50 ml ou 12 tubes Vacutainer™
Spécification
Adaptateur, grand alésage de rotor | |
6 x 50 ml | |
Rotor F-35-6-30 | |
29 dia. x 95 à 125 mm |
Fond rond | |
29 mm | |
Grand alésage de rotor | |
2/boîte |