Learn More
Eppendorf™ Adaptateur pour rotor F-35-6-30
Adaptateur pour rotors conçu pour une utilisation avec les centrifugeuses Eppendorf
Marque: Eppendorf™ 5427723005
151.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23292" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.82
Informations supplémentaires : Poids : 0.08600kg
Description
- Le rotor F-35-6-30 accueille 6 tubes coniques de 15/50 ml ou 12 tubes Vacutainer™
Spécification
Adaptateur, grand alésage de rotor | |
1 tube Centriprep™ de 100 à 125 mm | |
Grand alésage de rotor | |
6/boîte |
Centriprep | |
Rotor F-35-6-30 | |
Pour les unités de filtration centrifuge Centriplus |