Learn More
Eppendorf™ Adaptateur pour rotor F-35-6-30
Adaptateur pour rotors conçu pour une utilisation avec les centrifugeuses Eppendorf
Marque: Eppendorf™ 5427733000
102.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23292" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.82
Informations supplémentaires : Poids : 0.12000kg
Description
- Le rotor F-35-6-30 accueille 6 tubes coniques de 15/50 ml ou 12 tubes Vacutainer™
Spécification
Adaptateur, grand alésage de rotor | |
1 tube de 2,6 à 7 ml | |
Grand alésage de rotor |
Tubes de prélèvement sanguin à fond rond | |
Rotor F-35-6-30 | |
2/boîte |