Learn More
Eppendorf™ Adaptateur pour rotor F-35-6-30
Adaptateur pour rotors conçu pour une utilisation avec les centrifugeuses Eppendorf
Marque: Eppendorf™ 5427738002
102.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23292" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.82
Informations supplémentaires : Poids : 0.10300kg
Beschreibung
- Le rotor F-35-6-30 accueille 6 tubes coniques de 15/50 ml ou 12 tubes Vacutainer™
Spezifikation
Adaptateur, grand alésage de rotor | |
1 tube de 9 à 15 ml | |
Rotor F-35-6-30 | |
17 (dia.) X 90 à 125 mm |
Tubes de prélèvement sanguin à fond rond | |
17 mm | |
Grand alésage de rotor | |
2/boîte |