Learn More
Hettich Lab Technology™ Adaptateur
L’adaptateur Hettich Lab Technology™ est conçu pour s’adapter aux charges de travail des centrifugeuses personnalisées.
Marque:  Hettich Lab Technology™ 1351
Code produit. 10198811
  • 60.70€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Disponible en plusieurs configurations
  • Configurations capables de s’adapter à une multitude de charges de travail de centrifugeuses personnalisées
Spécification
Spécification
Adapter
11 mm
Portoirs 1481, 1490, 1495
5 x 0,5/1,5/2,0 ml
38 mm
1/boîte