Learn More
Hettich Lab Technology™ Adaptateur
Click to view available options
Capacité:
0,2/0,4 ml
1,1 à 1,4 ml, 2,6 à 3,4 ml, 2,7 à 3 ml, 1,6 à 5 ml, 5 ml, 6 ml
100 mL
12 x 1,6 à 5 ml, 2,6 à 3,4 ml, 4,9 ml, 5/6/7 ml
17 x 15 ml
20 x 1,6 à 5/4 à 7 ml, 4 à 5,5/4,5 à 5 ml, 5/6 ml
20 x 2,7 à 3,0 ml, 4,5 à 5 ml, 5/6 ml
250/290 ml
3 x 25/30 ml
3 x 94/100 ml
4 x 9/15 ml
450/650/750 ml
4 x 50 ml
5 x 0,5/1,5/2,0 ml
50 ml
50 mL
9 x 1,5/2,0 ml
À utiliser avec (équipement):
Portoir 1425
Portoir 1481, 1490, 1495
Portoir 1490
Portoir 1752
Portoir 4780
Portoir 4795, 5645, 4266, 4570
Portoir 4880
Portoir 4890
Portoir 5051, 5628
Portoir 5625-A
Portoirs 1366 et 1427
Portoirs 1481 et 1495
Portoirs 1481, 1490, 1495
Portoirs 5051 et 5628
Rotor 1137, 1139, 1015, 1418, 1613, 1615, 1721, EBA 200/200S
Rotors 1620A, 1720, 1792, 4794, 5615, 4246
Rotor 1612
Tube ASTM de 100 ml, support 4275
Tubes 1 x 50 ml
Diamètre max. du tube:
6 mm
11 mm
12 mm
13 mm
17 mm
26 mm
29 mm
34 mm
44 mm
58 mm
62 mm
62 mm
65 mm
96 mm
Longueur max. du tube:
38 mm
45 mm
82 mm
92 mm
100 mm
115 mm
137 mm
147 mm
161 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Disponible en plusieurs configurations
- Configurations capables de s’adapter à une multitude de charges de travail de centrifugeuses personnalisées
Spécification
Spécification
| Type | Adapter |
| Capacité | 4 x 9/15 ml |
| Diamètre max. du tube | 17 mm |
| Longueur max. du tube | 100 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Portoirs 1481 et 1495 |
| Nb par paquet | 1/boîte |