Learn More
Thermo Scientific™ ACY-738, 95 %
Marque: Thermo Scientific™ 467911000
345.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Spécification
ACY-738 | |
N-hydroxy-2-((1-phénylcyclopropyl)amino)pyrimidine-5-carboxamide | |
C14 H14 N4 O2 | |
Solide | |
95% |
1375465-91-0 | |
100 mg | |
270,29 | |
Réactif |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ ACY-738, 95 % > 100 mg
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu